missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenbendazol-Sulfon, TRC

Artikelnummer. 17913415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17913415 5 mg 5 Milligramm
17932375 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF2467705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54029-20-8
Summenformel C15 H13 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 331.35
Synonym Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone
IUPAC-Name Methyl N-[5-(Benzolsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fenbendazole Sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formelmasse 331.0627
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.