Learn More
Fenbendazol D3 (Methyl D3) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenbendazole-d3 |
| CAS | 1228182-47-5 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitrile |
| Summenformel | C15H10D3N3O2S |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-(5-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Trideuteriomethyl N-(6-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2ccc(Sc3ccccc3)cc2[nH]1 |
| IUPAC-Name | Trideuteriomethyl-N-(6-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.37 |
| Mehr anzeigen |