Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenbendazol
Artikelnummer. 15862524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15862524 25 g 25 Gramm
15872524 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15862524 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462470250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 43210-67-9 | C15H13N3O2S | 299.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43210-67-9
Summenformel C15H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 299.35
InChI-Schlüssel HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl N-[6-(Phenylsulfanyl)-1H-1,3-Benzodiazol-2-yl]Carbamat
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenbendazole
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formelmasse 299.35
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.