Learn More
Fenamiphos, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fenamiphos |
| CAS | 22224-92-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fenamiphos |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C13 H22 N O3 P S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1 |
| IUPAC-Name | N-[Ethoxy-(3-Methyl-4-Methylsulfanylphenoxy)Phosphoryl]Propan-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 303.36 |
| Mehr anzeigen |