Learn More
FEN1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | FEN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC000323 |
| Molekulargewicht | 41.91 |
| pH-Bereich | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-FEN1 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FEN1 antibody (H00002237-B01) by western blotting |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 100UL FEN1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol