Learn More
Masterflex™ Gerade Kupplung mit Innengewinde
Artikelnummer. 11815493
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1 5/16 Zoll
1 9/16 Zoll
Anschlussgröße:
1/2 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11815493
Marke: Masterflex™ 3141002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit gerollten Gewinden für mehr Stärke. Verwenden Sie die Gewindeanschlüsse mit unseren starren Schläuchen für Ihre Hochdruckanwendungen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 7500 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von -65 bis +550 °F (-53 bis +289 °C).
  • Gewindeanschlüsse sind robust und für den permanenten Einbau ausgelegt.
  • Wir bieten Gewindekupplungen und Reduzierstücke, Winkelstücke und Nippel, Reduzierstücke und -buchsen, Buchsen, T-Stücke und Stopfen sowie Schottverschraubungen und Verteiler.
  • In verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 5/16 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 33 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -65 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Auslassanschluss 3/8 Zoll
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Gewindegröße 3/8 Zoll
Breite (metrisch) 22 mm
Breite (angloamerikanisch) 7/8 Zoll
Toleranz 3/8 Zoll
Maximaler Druck 7500 psi
Max. Operating Temperature (English) 550 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 289 °C
Produkttyp Gerade Kupplung mit Innengewinde