Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle
Artikelnummer. 17270684 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm Durchmesser x 36 m
3,2 mm Durchmesser x 42 mm
4,8 mm
6,4 mm
6,4 mm Durchmesser x 47 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17270684
Brand: Buerkle™ 87432004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern etc. Top-Qualität, geringer Platzbedarf, größtmöglicher Durchfluss, leichte Handhabung.
  • Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum.
  • Ideal zum Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten und Behältern.
  • Höchste Qualität, geprüfte Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf, maximaler Durchfluss, einfache Anwendung (Einhandbedienung) und elegantes Design
  • In zwei unterschiedlichen Materialien erhältlich: POM (Polyoxymethylen) und PP (Polypropylen).
  • Erhältlich mit Schlauchtülle, Schlauchverschraubung, Gewindeanschluss oder als Einbaukomponente für Bedienfelder, mit oder ohne Absperrventil
  • Der sichere O-Ring gewährleistet eine auslaufsichere Abdichtung.
  • Alle Kupplungen (Buchsenverbindungen) und Nippel (Steckerverbindungen) im gleichen Durchflussbereich sind miteinander verbunden.
  • Federschloss: Edelstahlgehäuse V4A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung mit Ventil
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 47 mm
Zur Verwendung mit 6,4 mm-Schlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 6,4 mm Durchmesser x 47 mm
Gewindegröße 3,2 NW
Enthält Buchsenanschlüsse, Schlauchtülle
Maximaler Druck 8 bar (bei 20 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Schnellverbindung