Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm Durchmesser x 36 m
3,2 mm Durchmesser x 42 mm
4,8 mm
6,4 mm
6,4 mm Durchmesser x 47 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von -40 °C bis +80 °C
- Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
| Material | POM |
| Gesamtlänge (metrisch) | 47 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 6,4 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,01 kg |
| Enthält | Ventil |
| Farbe | Weiß |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 80 °C |