Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchtülle
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
8 mm Schlauch
9,5 mm Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum.
- Ideal zum Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten und Behältern.
- Höchste Qualität, geprüfte Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf, maximaler Durchfluss, einfache Anwendung (Einhandbedienung) und elegantes Design
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Ventil |
| Material | POM |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit | 9,5 mm Schlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 9,5 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,095 kg |
| Enthält | Ventil |
| Farbe | Weiß |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 80 °C |