Learn More
Value Plastics Luer-Gewinde-Verschraubungen (Innengewinde)
Artikelnummer. 30053660 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Dichtung):
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Dichtung) unitSize
30053660 Polycarbonat 25 Stück
30053066 Polypropylen 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30053660 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012066
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Das Gewindedesign gewährleistet einen sicheren Verschluss und verhindert —so Verunreinigungen. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform; FDA-konform
Verpackungsmenge 25/Pk.
Einlass Luer-Innengewinde
Material (Dichtung) Polycarbonat