Learn More
BTX™ Adaptersatz Buchse/Buchse
Click to view available options
Anschlusstyp:
Bananenkabel
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Zum Anschließen an Elektroporationsgeneratoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Anschluss eines Elektrofusions-/Elektroporationssystems an die Elektroden und Kammern, die für eine bestimmte Anwendung verwendet werden sollen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bananenstecker-Kabel, 4 mm Durchm., 45-0216 |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Beschreibung | Adaptersatz Buchse/Buchse für Bananenstecker-Kabel, 45-0216 |
| Display | LCD |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 10 ft. |
| Länge (metrisch) Kabel | 3,1 m |
| Sterilität | Unsteril |
| Anschlusstyp | Bananenkabel |
| Mehr anzeigen |