Learn More
Felbinac, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Felbinac |
| CAS | 5728-52-9 |
| Summenformel | C14 H12 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Phenylphenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.24 |
| Formelmasse | 212.0837 |