Learn More
Felbinac, TRC
Artikelnummer. 30397098
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397098 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF23110050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Felbinac
CAS 5728-52-9
Summenformel C14 H12 O2
Menge 50 g
Synonym Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.0837