Learn More
Felbinac, Mikromol™
Artikelnummer. 18000960
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18000960 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18000960 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3501.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Felbinac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Felbinac
CAS 5728-52-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Felbinac
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Felbinac, (Biphenyl-4-yl)acetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-(4-Phenylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Menge 250 mg
Formelmasse 212.0837 g/mol