Learn More
Fehling-Lösung Nr. 2, enthält Natriumhydroxid bis B.P. 1988, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Menge | 1 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fehling-Lösung Nr. 2, enthält Natriumhydroxid bis B.P. 1988, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur