Learn More
Fehling-Reagenz II für Zucker, zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 L
2.5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1.50 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
30 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Fehlings Reagenz II für Zucker |
| Namenshinweis | Zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max. % | <90.0000%, <30.0000% |
| MDL-Nummer | MFCD00012467 |
| UN-Nummer | UN1824 |
| Dichte | 1.23-1.25 g/ml bei 20 °C |
| Synonym | Kaliumnatriumtartrat-Lösung, alkalisch, Alkalisches Kaliumnatriumtartrat |
| Show More |