Learn More
Fehling-Reagenz II für Zucker, zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 L
2.5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1.50 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
30 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15645040
Marke: Honeywell-Fluka 360192.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung von Zucker, Reag. Ph. Eur., Lösung II: Kaliumnatriumtartrat, Alcalin
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fehlings Reagenz II für Zucker
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
MDL-Nummer MFCD00012467
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.23 - 1.25 g/ml bei 20 °C
Menge 2.5 l