Learn More
Fehling A Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-133254
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7758-98-7
CuO4S
159.602
MFCD00010981
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
24462
CHEBI:23414
Kupfer;Sulfat
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7758-98-7
CuO4S
159.602
MFCD00010981
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
24462
CHEBI:23414
Kupfer;Sulfat
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fehling A solution
Farbe Blau
Strukturformel CuSO4
Dichte 1.04g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 159.61
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 L
Physikalische Form Lösung
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fehling A solution
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Mention de danger
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Conseils de prudence
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.