Learn More
Febuxostat, TRC
Artikelnummer. 30006538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006538 100 mg 100 Milligramm
30004978 50 mg 50 Milligramm
30005316 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF229000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144060-53-7
Summenformel C16 H16 N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 316.37
Synonym 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
IUPAC-Name 2-[3-Cyano-4-(2-Methylpropoxy)Phenyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febuxostat
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formelmasse 316.0882
Reinheit (%) >95%