Learn More
Tocris Bioscience™ Febuxostat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18024992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18024992 10 mg 10 Milligramm
18075102 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024992 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4427/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Xanthine oxidase inhibitor
Non-purine inhibitor of xanthine oxidase (Ki = 1.2 nM). Binds to a channel leading to the enzyme active site; obstructs substrate binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144060-53-7
Summenformel C16H16N2O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febuxostat
Menge 10 mg
Formelmasse 316.37
Reinheit >99%
Molekulargewicht 316.38