Learn More
Thermo Scientific Chemicals Febuxostat, 98 %
Artikelnummer. 15791769 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15791769 5 g 5 Gramm
15781769 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791769 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461580050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 144060-53-7 | C16H16N2O3S | 316.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144060-53-7
Summenformel C16H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 316.38
MDL-Nummer MFCD00871598
InChI-Schlüssel BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-[3-Cyano-4-(2-Methylpropoxy)Phenyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Febuxostat
Schmelzpunkt 209.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 316.38