missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine Chloride, TRC

Artikelnummer. 17968974
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17968974 100 mg 100 Milligramm
17908974 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17968974 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF322528100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 55266-17-6
Summenformel C48H28ClFeN4O8
Molekulargewicht (g/mol) 880.06
Synonym Hydrogen (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]ferrate(4-), 4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakisbenzoic Acid Iron Complex, (SP-5-12)-Chloro[[4,4',4' ',4' ' '-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]Ferrate(4-) Tetrahydrogen;
SMILES OC(C(C=C1)=CC=C1/C(C2=N/C(C=C2)=C3/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C(C=C/5)/N6C5=C(C7=CC=C(C(O)=O)C=C7)/C(C=C/8)=NC8=C(C9=CC=C(C(O)=O)C=C9)/C%10=CC=C3N%10[Fe]6Cl)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine Chloride
Menge 100 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.