Learn More
FCRN/FCGRT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-89128
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FCRN/FCGRT Polyclonal specifically detects FCRN/FCGRT in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.
Spezifikation
| FCRN/FCGRT | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |