missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCRL3/FcRH3 Antibody (546828), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB3126Z
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FCRL3/FcRH3 Monoclonal antibody specifically detects FCRL3/FcRH3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| FCRL3/FcRH3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 546828 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD307c, Fc receptor homolog 3, Fc receptor-like 3, Fc receptor-like protein 3, FCRH3, fcR-like protein 3, hIFGP3, IFGP3, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated protein 3, IRTA3, SPAP2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL3/FcRH3, Arg14-Arg569, Accession # Q96P31 | |
| 0.1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers | |
| 115352 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur