Learn More
FCGR2A / CD32a Mouse anti-Human, Clone: 1D3F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen FCGR2A / CD32a
Klon 1D3F1
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16808495
Unterlagen ansehen
Proteintech
66529-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16898485
Unterlagen ansehen
Proteintech
66529-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes one member of a family of immunoglobulin Fc receptor genes found on the surface of many immune response cells. The protein encoded by this gene is a cell surface receptor found on phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, and is involved in the process of phagocytosis and clearing of immune complexes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
FCGR2A / CD32a
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD32, CD32A, CDw32, Fc gamma RII a, Fc gamma RIIa, FCG2, FcGR, FCGR2, FCGR2A, FCGR2A1, FcRII a, IGFR2, IgG Fc receptor II a
FCGR2A
IgG2b
Protein A
Antibody
1D3F1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P12318
2212
FCGR2A / CD32a Fusion Protein Ag25878
Primary
-20°C
FCGR2A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FCGR2A / CD32a Mouse anti-Human, Clone: 1D3F1, Proteintech