Learn More
FCER1A Armenian Hamster, FITC, Clone: 42795, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB91-F-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982628
  • 187.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
FCER1A
42795
FITC
NP_001992
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
2205
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER1A
IgG
100 μg
Store at 2-4°C.