missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc epsilon RI Antibody (9E1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-63269AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fc epsilon RI Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
| Fc epsilon RI | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| alpha polypeptide, Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit, high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide | |
| Made to Human Fc EPSILON R1 ALPHA | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction | |
| 2205 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| 9E1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur