Learn More
BD Biosciences™ FC Beads APC-Cy7 (RUO)
Beschreibung
- Fluoreszierende Beads, mit denen die Software Spillover-Werte (SOVs) für die Fluoreszenzkompensation bestimmt und während der Einrichtung von BD™ Durchflusszytometern eine Fluoreszenzkompensations-Matrix berechnet.
- Die Kombination aus BD™ CS&T Beads und BD FC Beads stellt die Spannung und die Kompensation für jeden Kanal des Geräts präzise ein.
- BD FC Beads können auch zur Standardisierung mehrerer Geräte verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die Röhrchen bei 2 bis 8 °C im Folienbeutel lagern. Die Röhrchen dürfen nicht eingefroren werden. Die Röhrchen vor Licht und Feuchtigkeit schützen. |
| Format | APC-Cy7 |
| Anzahl Tests | 5 Tests |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Menge | 5 Tests |
| Stabilität | The beads and dilution buffer are stable until the expiration date shown on the pouch and bottle labels when stored as directed. Do not use after the expiration date. |
| Produkttyp | Fluoreszierende Polystyrol-Beads |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD FC Beads APC-Cy7
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methylisothiazol-3(2H)-one