missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FBXO30 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | FBXO30 |
|---|---|
| Konzentration | 300 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16865965
|
Proteintech
28039-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16855965
|
Proteintech
28039-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The FBXO30 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FBXO30. This antibody recognizes human antigen. The FBXO30 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| FBXO30 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 300 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 84085 | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts