Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Artikelnummer. 10669320 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größenbereich:
100 bp bis 5000 bp
10 bp bis 200 bp
500 bp bis 10.000 bp
50 bp bis 1500 bp
Packungsgröße:
1000 Mikroliter
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größenbereich Packungsgröße
10669320 500 bp bis 10.000 bp 2 Stück
10410280 10 bp bis 200 bp 2 Stück
10528740 50 bp bis 1500 bp 2 Stück
10190740 100 bp bis 5000 bp 1000 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10669320 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 CHF
    133.65 CHF / 2 Stück
    Sparen 11.35 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Überblick
  • Schnelle Auftrennung (8 bis 14 min)
  • Kurze Laufstrecke (10 bis 20 mm)
  • Scharfe Banden, einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Gebrauchsfertig – mit Ladefarbstoff vorgemischt
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Bromphenolblau
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 500 bp bis 10.000 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 2 x 500 μL
Produktlinie FastRuler
Produkttyp DNA-Leiter für einen großen Bereich