Beschreibung
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Überblick
- Schnelle Auftrennung (8 bis 14 min)
- Kurze Laufstrecke (10 bis 20 mm)
- Scharfe Banden, einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
- Gebrauchsfertig – mit Ladefarbstoff vorgemischt
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Bromphenolblau |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 50 bp bis 1500 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Menge | 2 x 500 μL |
| Produktlinie | FastRuler |
| Produkttyp | DNA-Leiter |