Learn More
MP Biomedicals FastPrep-96™ PCR-Plattenhalter für DNA-Scherung
Artikelnummer. 31114748 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Plattenhalter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
31114748 Plattenhalter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31114748 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 116010540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.90 CHF
    27.50 CHF / 1 Paare
    Sparen 1.40 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polypropylen-Tiefbrunnenplatten, die für das DNA-Scheren mit hohem Durchsatz unter Verwendung der FastPrep-96™ Instrument.
  • Set aus zwei 96-Well-Tiefbrunnenplatten aus robustem Polypropylen für zuverlässige Leistung
  • Sie dienen als Plattenhalter zur Montage einer zweiten PCR-Platte, auf die DNA für Scherzwecke geladen wird.
  • Bietet eine ideale und effiziente Umgebung für das konsistente und reproduzierbare Fragmentieren von HMW-DNA in kleinere Fragmente.
  • Unterstützt die Bibliothekspräparation für Langsequenzierungsplattformen wie PacBio™
  • Ermöglicht einen hohen Durchsatz, eine effiziente, gleichmäßige und konsistente DNA-Fragmentierung über die gesamte Platte.
  • Ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 192 Proben in nur wenigen Minuten für einen verbesserten Durchsatz.
  • Passt perfekt und sicher in die FastPrep-96™ 2 x 96 Tiefbrunnenplattenhalter
  • Anwendungshinweise: Zur Verwendung mit dem FastPrep-96 Homogenisator für das Hochdurchsatz-DNA-Fragmentieren vor der Bibliothekspräparation mit Langsequenzierungsplattformen wie PacBio™
  • Nutzungshinweis: Nur für Forschungszwecke (RUO)
Spezifikation
Produkttyp Plattenhalter