Learn More
MP Biomedicals FastGlycoProtein™ Isolations-Kit, WGA-Harz
Zur Isolierung von Glykoprotein aus komplexen Proteinmischungen anhand des auf Agarose immobilisierten Lektin-Weizenkeim Agglutinins (WGA).
Marke: MP Biomedicals 116550900
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Isoliert Glykoprotein aus komplexen Proteinmischungen, einschließlich Tier- und Pflanzengewebe, kultivierten Zellen, einschließlich Mikroben- und Insektenzellen unter Verwendung des auf Agarose immobilisierten Lektin-Weizenkeim-Agglutinins (WGA).
- Funktioniert mit: QuickPrep (24 x 2 ml); HiPrep (48 x 2 ml); CoolPrep (24 x 2 ml); QuickFlex (96 x 2 ml); ConeFlex Legacy (lässt alle FP24-Adapter auf FP96 zu).
- Alternative Bezeichnung: FastGlycoProtein™ Isolations-Kit WGA-Harz.
- Fassungsvermögen: Proben, die bis zu 1.5 mg Protein enthalten.
- Komponenten: Lysing Matrix A 10 x2 ml-Röhrchen, Granatmatrix und 1/4 Zoll Keramikkugeln, WGA-Lektin-Harz 1.1 ml, gesetzt als Schlamm, Bindungs-/Waschpuffer. 5x-Lösung 6.5 ml, Elutionslösung 5 ml, Rotationsfilter mit Kappen je 10, Auffangröhrchen je 20.
- Format: Mahlen mit Beads oder chemische Lyse.
- Härte: Zirkonium-Kugel, Rockwell A 80-84, Vickers 1050; Granatflocken, Mohs 7.5-8.
- Kit-/Assay-Typ: Affinitätsharz mit Spin-Säulen.
- Erforderliche Materialien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind: FastPrep™ Gerät oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, die 2.0 ml-Röhrchen mit 10,000 x g RZB frei drehen kann, Mikrozentrifugenröhrchen (2.0 ml und 1.5 ml), Rotator oder Vortex mit niedriger Drehzahl, steriles Wasser.
- Molekül-angereichert: Glykoprotein.
- Forschungsgebiete: Immunregulierung, Entzündungsprozesse, Zell-zu-Zell-Adhäsion und Kontaktinhibition, Zellsignalweiterleitung, Schutz gegen proteolytische Degradierung und andere biologische Prozesse
- Probendurchsatz: 1-10 x 2 ml-Röhrchen.
- Nur für Forschungszwecke (RUO).
Spezifikation
Glykoprotein-Isolationskit, Affinitätsharz mit Spin-Säulen | |
1 Kit, Durchsatz von ein bis zehn 2 ml-Röhrchen |