Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
Artikelnummer. p-200089022 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl (200 Reaktionen)
Packungsgröße:
100 Reaktionen
200 Reaktionen
Artikelnummer. 10110890
Marke: Thermo Scientific™ FD0663
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
The FastDigest SmaI restriction enzyme recognizes CCC^GGG sites and cuts best at 37°C in 5-15 minutes using universal FastDigest Buffer (isoschizomers: TspMI, XmaCI; neoschizomer: XmaI).
5' CCC ↓ GGG 3'
3' GGG ↑ CCC 5'
FastDigest enzymes are an advanced line of fast restriction enzymes that are all 100% active in the universal FastDigest and FastDigest Green reaction buffers.
The universal buffer allows rapid single-, double- or multiple-DNA digestion within 5-15 minutes, eliminating any need for buffer change or subsequent DNA clean-up steps. DNA modifying enzymes, such as Klenow Fragment, T4 DNA ligase, alkaline phosphatases, and T4 DNA polymerase all have 100% activity in FastDigest Buffer. Therefore, enzymes for downstream applications can be directly added to the FastDigest reaction mix.
For additional convenience FastDigest Green Buffer includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of digestion reaction products on gels.
Short incubation times and optimal composition of the universal FastDigest Buffer eliminate star activity effects.
Merkmale
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direktes Auftragen auf Gele möglich
  • Keine Star-Aktivität
  • 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP-Analyse
Hinweis
FastDigest Green Buffer bietet dieselbe hohe Leistung beim DNA-Verdau und bei Folgeanwendungen wie der farblose FastDigest-Puffer. Für Anwendungen, die eine Produktanalyse durch Fluoreszenzanregung erfordern (z. B. Konzentrationsmessungen in UV-Licht), wird der farblose FastDigest-Puffer empfohlen.
Angaben zur Methylierungssensitivität finden Sie in den Produktspezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung FastDigest SmaI (100 μL), 10X FastDigest Buffer (1.0 mL), 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL), Store at –20°C.
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym Sma I
Kompatibler Puffer 10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 100 μl
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie FastDigest
Überhang Stumpf
Inactivation Temperature 65°C