Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtgrün FCF, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 11906941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11906941 100 g Glasflasche 100 Gramm
10780862 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906941 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 410531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2353-45-9
Summenformel C37H34N2Na2O10S3
Molekulargewicht (g/mol) 808.84
MDL-Nummer MFCD00013053
InChI-Schlüssel XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I.42053
PubChem CID 16887
IUPAC-Name Dinatrium;2-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]Amino]phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]-5-Hydroxybenzolsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Green FCF
Schmelzpunkt 290.0°C
Absorptionsverhältnis 0.98 to 1.2
Farbstoffgehalt 85% min.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (25°C).
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 622 to 626nm
Formelmasse 808.84
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Bordeaux bis kastanienbraun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast green FCF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.