Learn More
Fast Green FCF, Fisher BioReagents
Beschreibung
Fast Green FCF ist ein Proteinfarbstoff für collagenhaltiges Gewebe.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fast Green FCF |
| Schmelzpunkt | 290°C |
| CAS | 2353-45-9 |
| Prozentgehaltsbereich | ≥90.0 % |
| Summenformel | C37H34N2Na2O10S3 |
| MDL-Nummer | MFCD00013053 |
| Merck Index | 15, 3978 |
| Synonym | FD & C Green No. 3 |
| Identifizierung | Pass Test |
| InChI-Schlüssel | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fast Green FCF
- Achtung
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.