Learn More
4-Amino-2',3'-dimethylazobenzol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463319
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15463319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60574.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
C.I. 11160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-56-3
Summenformel C14H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 225.295
MDL-Nummer MFCD00007733
InChI-Schlüssel PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 11160; Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC-Name 2-Methyl-4-[(2-Methylphenyl)Diazenyl]Anilin
SMILES CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fast Garnet GBC base
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Strukturformel CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Beilstein 6506005
Merck Index 14,420
Formelmasse 225.29
Geruch Geruchsneutral
Farbe Braun-orange
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver