Learn More
MP BIOMEDICALS FAST DNA-Löschung 500 ml
Artikelnummer. 31874170 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31874170 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31874170 Lieferant MP BIOMEDICALS Lieferanten-Nr. 112463500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle DNA-Dekontamination in nur 10 Minuten. Effektiv auf gängigen Laboroberflächen mit einem einfachen, effizienten Arbeitsablauf, ideal für saubere PCR-Arbeitsstationen.
  • FAST DNA Erase ist eine gebrauchsfertige, klare, farblose Flüssigkeit, die dazu entwickelt wurde, DNA-Kontaminationen von gängigen Laboroberflächen wie Arbeitsplatten, Kunststoffen, Edelstahl und Glas zu eliminieren.
  • Anwendungshinweise: FAST DNA Erase soll Laboroberflächen, Geräte sowie Kunststoff- und Glasbehälter dekontaminieren.
  • Nutzungserklärung: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedicals ausschließlich für Forschungs- oder weitere Fertigungszwecke bestimmt und nicht für den direkten menschlichen Gebrauch.
  • Wichtige Anwendung: Entfernung von DNA-Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color-coded Nein
Form Flüssigkeitsspray
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FAST DNA Erase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.