missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Echtblausalz BB

Artikelnummer. p-7045178
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11362217

Marke: Thermo Scientific Chemicals L09704.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5486-84-0 | C34H36Cl4N6O6Zn | 831.878 g/mol

Fast Blue BB salt is used as a general substrate for β-glycosidase. Two moles of 6-bromo-2-napthol-β-d-glucopyranoside are cleaved by β-glucosidases into 2 moles of d-glucose and 2 moles of 6-bromo-2-napthol. The 2 moles of 6-bromo-2-napthol formed are coupled with 1 mole of Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi (zinc chloride) salt], resulting in 2 moles of the corresponding dye of 6-bromo-2-naphthol (reddish color). It is a commonly used stain to observe myelin under light microscopy.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Echtblausalz BB wird als allgemeines Substrat für β-Glykosidase verwendet. Zwei Mol 6-Bromo-2 -napthol-β-d-Glucopyranosid werden durch β-Glucosidasen in 2 Mol d-Glucose und 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol gespalten. Die gebildeten 2 Mol 6-Bromo-2-Napthol werden mit 1 Mol Echtblausalz BB [4-Benzoylamino-2,5-Diehoxybenzendiazonium-Chlorid-Hemi(Zinkchlorid)Salz] gekoppelt, was 2 Mol des entsprechenden Farbstoffs 6-Bromo-2-Naphthol (rötliche Farbe) ergibt. Es ist ein häufig verwendetes Färbemittel zur Beobachtung von Myelin unter Lichtmikroskopie.

Löslichkeit
Wasserlöslich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5486-84-0
Summenformel C34H36Cl4N6O6Zn
Molekulargewicht (g/mol) 831.878
MDL-Nummer MFCD00074765
InChI-Schlüssel CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
PubChem CID 131675364
IUPAC-Name Zink;N-(4-Diazonio-2,5 -Dieoxyphenyl)Benzolcarboxidat;Dichlorid;Dihydrochlorid
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fast Blue BB salt
Schmelzpunkt ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 831.89
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Menge 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Blue BB salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fast Blue BB salt

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt