Learn More
Testo™ Reaktionsschneller Oberflächenfühler
Artikelnummer. p-8010237
Click to view available options
Länge (metrisch):
80 mm
115 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10221013
Marke: Testo™ 0602 0393
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelement-Band
Spezifikation
Enthält Schnelle Oberflächensonde, 5 x 115 mm L Sondenschaft, 12 mm Durchmesser. Sondenschaftspitze, 1,2 mm L Kabel, –60 bis 300 °C Messbereich, 3 s Reaktionszeit für den Nachweis von Wärmebrücken in Wänden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erkennung von Wärmebrücken in Wänden
Reaktionszeit 3 s
Temperaturbereich (metrisch) -60°bis +300 °C
Länge (metrisch) 115 mm