Learn More
Testo™ Reaktionsschneller Oberflächenfühler
Click to view available options
Länge (metrisch):
80 mm
115 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelement-Band
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Schnelle Oberflächensonde, 5 x 80 mm (Durchmesser x L) Sondenschaft, 12 x 50 mm (Durchmesser x L) Sondenschaftspitze, 1,2 mm L Kabel, -60 bis 300 °C Messbereich, 3 s Reaktionszeit für den Nachweis von Wärmebrücken in Wänden |
| Zertifizierung/Konformität | EN 60584-2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erkennung von Wärmebrücken in Wänden |
| Reaktionszeit | 3 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60°bis +300 °C |
| Länge (metrisch) | 80 mm |