Learn More
Farnesol, Isomerengemisch, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478910 5 g 5 Gramm
11429576 25 g 25 Gramm
11439576 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19316.06
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Es kann zur Induktion von Apoptose in Zellkulturen verwendet werden. Es wird auch als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird in Parfums und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4602-84-0
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
MDL-Nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI-Schlüssel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC-Name (2E,6Z)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Farnesol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.887
Siedepunkt 159°C to 160°C (10 mmHg)
Flammpunkt 146°C (295°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.489
Menge 5 g
Beilstein 1763926
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3937
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 96%