missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAPP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15989904
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15989904 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15989904 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA567238

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TSELLYRTPPG SPQLAMLKSS KMKHPIIPIH NSLERQMELS TCENGSLNME INGEEEILMK NKNSLYLKSA EIDCSISSEE NTDDNITVQG EIMK Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 85%, rat 78%.

Cargo transport protein that is required for apical transport from the Golgi complex. Transports AQP2 from the trans-Golgi network (TGN) to sites of AQP2 phosphorylation. Mediates the non-vesicular transport of glucosylceramide (GlcCer) from the trans-Golgi network (TGN) to the plasma membrane and plays a pivotal role in the synthesis of complex glycosphingolipids. Binding of both phosphatidylinositol 4-phosphate (PIP) and ARF1 are essential for the GlcCer transfer ability. Also required for primary cilium formation, possibly by being involved in the transport of raft lipids to the apical membrane, and for membrane tubulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAPP2
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen PLEKHA8
Gen-Zugriffsnummer Q96JA3
Gen-Alias 6330400G01; AA517676; BC052360; FAPP2; Fapp-2; hFAPP2; MGC3358; PH domain-containing family A member 8; phosphatidylinositol-four-phosphate adapter protein 2; phosphoinositol 4-phosphate adapter protein 2; pleckstrin homology domain containing A8; pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 8; pleckstrin homology domain-containing family A member 8; PLEKHA8; RGD1563940; Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-86
Gensymbole PLEKHA8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human FAPP2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107874).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84725
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.