Learn More
Memmert™ Lüfterdrehzahlüberwachung für UF75plus
Artikelnummer. 17579725 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UF75plus Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17579725 UF75plus Ofen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17579725 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. UF75plusV4
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lüfterdrehzahlüberwachung mit Abschaltung der Heizfunktion und Alarm bei Ausfall.
  • Mit Abschaltheizung
  • Mit Alarm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UF75plus Ofen
Typ Lüfterdrehzahlüberwachung
Enthält Schalter und Alarm