Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 5.000 ml
Artikelnummer. p-7222267 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C))
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C))
Kein Umlaufkühler
Montageart der Glaswaren:
Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung)
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung)
Display:
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
I-300, mit Woulff-Flasche (inkl. VacuBox)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Montageart der Glaswaren Display Packungsgröße
15425875 Kein Umlaufkühler Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) 1 Stück
15465875 F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) 1 Stück
15501280 F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (inkl. VacuBox) 1 Stück
15531270 Kein Umlaufkühler Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) 1 Stück
15561270 Kein Umlaufkühler Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (inkl. VacuBox) 1 Stück
15591270 F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15425875 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11SR300251VP01
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit. Durch sein modulares Design ist eine Erweiterung möglich. Rotavapor R-300 zu einem vollständig integrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle jede Komponente steuert.
  • Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
  • Durch sein modulares Design ist eine Erweiterung möglich. Rotavapor R-300 zu einem vollständig integrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle jede Komponente steuert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Elektronischer Lift
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Geschwindigkeit 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 220 °C
Display I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
Enthält Kein Umlaufkühler
Montageart der Glaswaren Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung)
Typ Rotationsverdampfersystem
Standard-Konusverbindung SJ 29/32