Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Einwegspritzen aus Kunststoff
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
100 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion