Learn More
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6960106 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
11,5 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Steckertyp:
CEE 7/7
Elektrische Anforderungen:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 50/60 Hz
208–230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Steckertyp Elektrische Anforderungen Packungsgröße
15943620 51,1 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz 1 Stück
16347181 11,5 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 1 Stück
16347191 29,2 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 1 Stück
15668416 23 cu. ft. CEE 7/7 208-230 V, 50/60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15943620 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TSX5030FV
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik sind eine nachhaltige Variante für klinische und laborgerechte Lagerung.
Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX -30 °C- mit Abtauautomatik enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit konzipiert wurden, damit sowohl klinische- wie auch laborgerechte Lagerung bei minus 30 Grad Celsius gewährleistet werden kann. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -30 °C voreingestellt)
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hochleistungs-Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 51,1 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 1447 L
Temperaturbereich -15°C to -35°C
Temperatur (Sollwert) -35 ° bis -15 °C (-30 °C)
Ausführung der Tür 2 solide
No. of Doors 2
Einschübe 8
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE
Modell Upright
Display Mikroprozessor
Produktlinie TSX-Reihe
Gewährleistung Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Abtauen Automatisch
Abmessungen (T x B x H) innen 28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 96,2 x 143,5 x 199,4 cm (37,9 x 56,5 x 78,5 in.)
Außentiefe (angloamerikanisch) 37,8 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 28,5 in.
Außentiefe (metrisch) 96,0 cm
Innentiefe (metrisch) 72,4 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 78,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 58 in.
Außenhöhe (metrisch) 199,4 cm
Innenhöhe (metrisch) 147,3 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 56,5 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 52,5 in.
Außenbreite (metrisch) 143,5 cm
Innenbreite (metrisch) 133,4 cm
Überwachungsoptionen Drahtlos
Datenschreiber Optional
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 15 A (CB)
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 208–230 V, 50 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Kompressor V-drive
Kältemittel Gehäuse R290
Fassungsvermögen des Gestells 8
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation