Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Röhrchenrotatoren
Artikelnummer. p-6714028 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15524080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Aufsatz mit 15 Plätzen für 50 ml-Röhrchen
Der vielseitige und robuste Mehrzweckrotator eignet sich für die meisten Mischaufgaben
  • Digitale Mikroprozessorsteuerung 
  • Fünf Karusselloptionen 
  • Einstellbare Drehzahl sorgt für sanftes oder kräftiges Mischen 
  • Verstellbarer Winkelkopf ermöglicht Mischwinkel von 95 bis 180° 
  • Die Zeitschaltuhr kann sowohl auf- als auch abwärts zählen 
  • Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Großer Spannungsbereich: 100 bis 240 V AC 
  • Audible and visual alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein fünfmaliger Alarmton, wenn die Zeit Null erreicht, dann zeigt das Zeitfenster Ende an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehwinkel Karussell-Winkel: 95° bis 180° (Sechs Stufen: 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180º)
Drehzahlbereich 5 bis 80 U/min
Spannung 100/240 V
Aufnahmevermögen Röhrchen, Kulturröhrchen mit Trommelkarussell
Röhrchenkapazität 50 ml
Produkttyp Röhrchenkarussell
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Abmessungen (L x B x H) 415 x 293 x 464 mm
Anzahl Positionen
  • 50 x 9-11 mm Röhrchen
  • 30 x 14 bis 18 mm-Röhrchen
  • 15 x 27-34 mm Röhrchen
  • 10 x 10 bis 15 ml- und 20 x 5 bis 7 ml-Röhrchen
  • 64 x 18,5 mm-Kulturröhrchen (mit Trommelkarussell)
  • 64 x 14 mm-Kulturröhrchen (mit Trommelkarussell)
Zeitschaltbereich 0 min bis 99 h 59 min
Gewährleistung und Service 2 Jahre