Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1 M-Lösung (pH 7.5/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-5237338
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10031793
Marke: Fisher BioReagents BP1757100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tris Hydrochlorid, 1M-Lösung (pH 7.5/Mol. Biol.)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 7.5 sind hochrein und praktisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Hydrochloride
Namenshinweis 1M Solution, pH 7.0, pH 7.5, and pH 8.0
Farbe Nicht ausgewiesen
Konzentration 0,96 bis 1,04 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Güte Molekularbiologie