Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Pipetten mit variablem Volumen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 5 ml
0.5 bis 5 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
- Vollständig autoklavierbar — die gesamte Pipette kann Dampf-autoklaviert werden.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf — ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %
- Ergonomischer, komfortabler, leichter Griff — bequemer Halt und müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimal passend für SureOne™ Pipettenspitzen — beste Pipettierleistung
- Super-Blow-Out-Kolben — für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße.
Warranty
Drei Jahre.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 2.5 bis 12 % |
| Kompatible Spitzen | SureOne™ Spitzen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | SureOne™ Spitze |
| Produktlinie | Elite |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 0,2 bis 2 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Enthält | Kalibrierungszertifikat, Labor-Kalibrierungswerkzeug |
| Schritten | 0.002 μl |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.